Merck
B6931
Sigma-Aldrich
Benzophenone-4-isothiocyanate
≥90% purity (HPLC), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9NOS
CAS番号:
分子量:
239.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
製品名
Benzophenone-4-isothiocyanate,
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
239.29
&ε; (減衰係数)
24-28 at 296-302 nm in methanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C14H9NOS/c16-14(11-4-2-1-3-5-11)12-6-8-13(9-7-12)15-10-17/h1-9H
InChI Key
FMSYGGOEIOBUOR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
A benzophenone-based photoreactive reagent shown to be useful for synthesizing photoreactive peptides and oligonucleotides.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B6931-VAR:
B6931-BULK:
B6931-100MG:
B6931-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)