Merck
ARK2219
SAFC
ホスホ(エノール)ピルビン酸 トリ(シクロヘキシルアンモニウム)塩
医薬品製造
別名:
2-(ホスホノオキシ)-2-プロペン酸 トリ(シクロヘキシルアンモニウム)塩, PEP-3CHA, ホスホエノールピルビン酸 トリス(シクロヘキシルアミン)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5O6P · 3C6H13N
CAS番号:
分子量:
465.56
Beilstein:
3752336
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/3C6H13N.C3H5O6P/c3*7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(4)5)9-10(6,7)8/h3*6H,1-5,7H2;1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)
InChI Key
MJKYGUXBFYGLLM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ホスホ(エノール)ピルビン酸(PEP)は解糖と糖新生に関与します。解糖では、PEPがピルビン酸キナーゼによって代謝されてピルビン酸を生成します。植物でのPEPは、芳香族アミノ酸の形成と炭素固定経路に関与します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)