Merck
A7174
Sigma-Aldrich
アガロース
High Gelling Temperature
別名:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
タイプ
Type VI-A
フォーム
powder
不純物
≤10% water
≤0.60%
EEO
≤0.14
転移温度
gel point 41 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
ゲル強度
≥900 g/cm2 (1% gel)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.20%
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Quality and applicability of cadaveric donor eyes for molecular biology research: An Indian experience.: This study discusses the use of agarose in preparing donor eyes for molecular biology research, highlighting its effectiveness in preserving samples for high-quality genetic analysis (Kaur et al., 2024).
  • Immunocytochemistry on frozen-embedded cell block for the diagnosis of hematolymphoid cytology specimen: a straightforward alternative to the conventional cell block.: Agarose is used to enhance the immunocytochemistry process, providing a more efficient and clear diagnostic method for hematolymphoid diseases (Choi et al., 2024).
  • Low-melting point agarose as embedding medium for MALDI mass spectrometry imaging and laser-capture microdissection-based proteomics.: Demonstrates the use of low-melting point agarose as a versatile medium for advanced imaging and proteomic analysis, contributing significantly to analytical biochemistry (McDonnell et al., 2023).
  • Autocrine regulation of tumor cell repopulation by Hsp70-HMGB1 alarmin complex.: Agarose is utilized in the study of cellular mechanisms for cancer research, underscoring its importance in experimental setups requiring precise biological simulations (Guzhova et al., 2023).
アナリシスノート
以下は、アガロースに関する特性のリストです:
硫酸塩含量 - 硫酸塩は存在する主要なイオン基であるため、純度の指標として使用されます。
ゲル強度 - ゲルを破壊するためにゲルに加えなければならない力。
ゲル化点 - アガロース水溶液が冷えてゲルが生成する温度。アガロース溶液は、液体からゲルへの転移時にヒステリシスを示します。すなわち、それらのゲル化点は融解温度と同じではありません。
電気浸透(EEO)- ゲルの中を通り抜ける液体の動き。アガロースゲルのアニオン基はマトリックスに固定されて動けませんが、解離できるカウンターカチオンはマトリックスのカソードに向かって移動するため、EEOが起こります。通常、生体高分子の電気泳動の動きはアノードに向かうため、EEOは内部対流のために分離を乱す場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7174-100G:
A7174-BULK:
A7174-25G:
A7174-5G:
A7174-10G:
A7174-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Michael J Lafferty et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28524-28534 (2013-08-21)
Elevated triglycerides are associated with an increased risk of cardiovascular disease, and lipoprotein lipase (LPL) is the rate-limiting enzyme for the hydrolysis of triglycerides from circulating lipoproteins. The N-terminal domain of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) inhibits LPL activity. ANGPTL4 was
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production
Benjamin Pluvinage et al.
The Journal of biological chemistry, 288(39), 28078-28088 (2013-08-08)
The bacteria that metabolize agarose use multiple enzymes of complementary specificities to hydrolyze the glycosidic linkages in agarose, a linear polymer comprising the repeating disaccharide subunit of neoagarobiose (3,6-anhydro-l-galactose-α-(1,3)-d-galactose) that are β-(1,4)-linked. Here we present the crystal structure of a
Eric Kim et al.
PloS one, 8(1), e53419-e53419 (2013-01-10)
One advantage of the nematode Caenorhabditis elegans as a model organism is its suitability for in vivo optical microscopy. Imaging C. elegans often requires animals to be immobilized to avoid movement-related artifacts. Immobilization has been performed by application of anesthetics