おすすめの製品
タイプ
Type VII-A
品質水準
フォーム
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤7% water
灰
≤0.4%
濁度
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
≤0.12
mp
65 °C±1 °C
転移温度
gel point 26 °C ±2 °C (1.5% gel)
ゲル強度
≥250 g/cm2 (1% gel)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.4%
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
硫酸を含みます-硫酸は重要なイオン基であることから、純度の指標として使用します。
ゲル強度-ゲルを砕くために必要とされるゲルに印加する力
ゲル点-水性アガロース溶液が冷却されてゲルを形成するときの温度。 アガロース溶液は、液体からゲルへの移行でヒステリシスを示しますーすなわち、ゲル点は融解温度とは異なります。
電気浸透(EEO)-液体がゲルを通過して移動すること。アガロースゲル中のアニオン基はマトリックスに付着しており移動できませんが、解離可能な対陽イオンはマトリックス中の陰極に移動でき、EEOを引き起こします。 生体ポリマーの電気泳動移動は通常陽極に向かいますが、EEOは内部滞留により分離を妨げることができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0701-VAR:
A0701-25G:
A0701-BULK:
A0701-100G:
A0701-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)