Merck
A0360000
アルプレノロール 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-(o-アリルフェノキシ)-3-(イソプロピルアミノ)-2-プロパノール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
285.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
alprenolol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CC(C)NCC(O)COc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C15H23NO2.ClH/c1-4-7-13-8-5-6-9-15(13)18-11-14(17)10-16-12(2)3;/h4-6,8-9,12,14,16-17H,1,7,10-11H2,2-3H3;1H
InChI Key
RRCPAXJDDNWJBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。
更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
アルプレノロール塩酸塩EP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Matías E Díaz Merino et al.
Journal of chromatography. A, 1634, 461685-461685 (2020-11-20)
In this study, we describe the experimental variables influencing enantioseparation of twelve β-blockers when analyzed under polar-organic, reversed-phase and hydrophilic interaction liquid chromatography conditions on a column with immobilized amylose tris(3-chloro-5-methylphenylcarbamate) as chiral stationary phase. Regarding polar-organic mode, two component
Pavel Sistik et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(2), 217-224 (2015-06-23)
A UPLC/MS/MS method with simple protein precipitation has been validated for the fast simultaneous analysis of agomelatine, asenapine, amisulpride, iloperidone, zotepine, melperone, ziprasidone, vilazodone, aripiprazole and its metabolite dehydro-aripiprazole in human serum. Alprenolol was applied as an internal standard. A
Laura C Manella et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(48), 11605-11615 (2017-10-27)
Norepinephrine (NE) has been shown to influence sensory, and specifically olfactory processing at the behavioral and physiological levels, potentially by regulating signal-to-noise ratio (S/N). The present study is the first to look at NE modulation of olfactory bulb (OB) in
Sara Jamshidi et al.
Journal of separation science, 42(3), 698-705 (2018-11-19)
In this work, a novel, efficient, and green sorbent, SiO2 @Fe3 O4 has been created and functionalized with 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate as an ionic liquid. This sorbent was applied for microextraction of four beta blockers, propranolol, metoprolol, atenolol, and alprenolol with
Yukiko Miyazaki et al.
Molecular neurobiology, 56(1), 367-377 (2018-04-29)
Prion diseases are transmissible neurodegenerative disorders of humans and animals, which are characterized by the aggregation of abnormal prion protein (PrPSc) in the central nervous system. Although several small compounds that bind to normal PrP (PrPC) have been shown to