Merck
A0223
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-deoxydigoxigenin hemisuccinamide, succinimidyl ester
≥80% purity (HPLC), solid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥80,900
¥80,900
出荷予定日2025年5月15日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥80,900
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥80,900
出荷予定日2025年5月15日
バルクの問い合わせ
製品名
3-Amino-3-deoxydigoxigenin hemisuccinamide, succinimidyl ester,
アッセイ
≥80% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
分子量
586.68
white
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@@H](C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)NC(=O)CCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O
InChI
1S/C31H42N2O9/c1-29-11-9-19(32-24(35)5-8-27(38)42-33-25(36)6-7-26(33)37)14-18(29)3-4-21-22(29)15-23(34)30(2)20(10-12-31(21,30)40)17-13-28(39)41-16-17/h13,18-23,34,40H,3-12,14-16H2,1-2H3,(H,32,35)/t18-,19+,20-,21-,22+,23-,29+,30+,31+/m1/s1
InChI Key
AVQGRLJRQILBRQ-ZCIIQETRSA-N
アプリケーション
Amine-reactive haptenylation reagent. This succinimidyl ester derivative of digoxigenin has been shown to inhibit the Na+/K+- ATPase by binding to the cardiac steroid receptor site.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0223-BULK:
A0223-VAR:
A0223-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)