Merck
E7750
Sigma-Aldrich
N-(3-ジメチルアミノプロピル)-N'-エチルカルボジイミド 塩酸塩
commercial grade, powder
別名:
N-エチル-N′-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド 塩酸塩, EDAC, EDC, EDC 塩酸塩, WSC 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17N3 · HCl
CAS番号:
分子量:
191.70
Beilstein:
5764110
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
品質水準
グレード
commercial grade
形状
powder
テクニック
Northern blotting: suitable
bioconjugation: suitable
white to off-white
mp
110-115 °C (lit.)
溶解性
H2O: ≤100 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI Key
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
一般にEDACと呼ばれる1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩(EDC HCl)は、化学的および生化学的研究分野で幅広く使用されている非常に強力な水溶性試薬であり、アミド結合形成の促進に欠かせない役割を担います。ペプチド合成の領域では、カルボキシル基とアミン基を介してアミノ酸のカップリングを触媒することによってEDC HClは顕著な効率性を示し、結果として特定の配列と機能性を有するペプチド骨格の形成を促進します。この特殊な性質は、さまざまな研究目的のペプチドを作成するために極めて有用です。ペプチド以外では、EDC HClは免疫原の構造にまで影響を及ぼし、ハプテン(免疫反応を誘導する低分子)の担体タンパク質への共有結合に積極的に関与します。この関与は、ワクチンの研究と開発に有用であることが分かっています。
核酸を修飾できることでもEDC HClの汎用性は明らかになっており、5′リン酸基を介してDNAおよびRNAを標識することができます。この機能は、このような最も重要な分子の可視化、追跡、および分析を強化して、核酸研究の発展に大きく寄与しています。さらに、EDC HClは極めて重要な生体分子ブリッジとしても機能し、生体分子のアミノ基反応性NHS-エステルをカルボキシル基に結合させる架橋剤として作用します。この手法は、タンパク質接合において特に有用であり、新しい特性と機能を持つハイブリッド分子の作成を可能にします。EDAC HClの基本的メカニズムにはカルボキシル基との反応が含まれ、これによりアミンパートナーを積極的に求める不安定中間体が形成されます。この反応の微妙なバランスは、効率的な接合を確保するための条件の最適化が必要であることを強く示しています。N-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)で補強すれば、中間体が安定化して2ステップでの接合手順が可能になることによりEDC HClの機能がさらに強化され、特に複雑な生体分子を取り扱う際に、より優れた柔軟性と制御が得られます。
アプリケーション
  • N-(3-ジメチルアミノプロピル)-N ′-エチルカルボジイミド塩酸塩は、FND(蛍光ナノダイアモンド)-トランスフェリン バイオコンジュゲートの生成に使用されています。
  • ポリエチレンイミンと金粒子の架橋に用いられています。
  • ビオチン化BSA(ウシ血清アルブミン)によるカルボキシル化ポリスチレンビーズのコーティングに用いるカルボジイミド結合剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
水溶性濃縮試薬。一般的に、EDACは、第一級アミンとのアミド結合用のカルボキシル活性化剤として利用されています。さらに、これはリン酸基と反応します。EDACは、ペプチド合成に使用されています;タンパク質を核酸に架橋します;例として免疫抱合体の調製が挙げられます。通常、EDACは緩衝液のない状態でpH 4.0~6.0の範囲で利用します。特に、アミンとカルボキシレート(カルボン酸塩)緩衝液は避けなければなりません。
特徴および利点
汎用性に優れ、幅広い実験および研究用途に応用できる
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Stomach,large intestine,lymph node
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E7750-RSAMPLE:
E7750-1G:
E7750-100G:
E7750-BULK:
E7750-5KG:
E7750-5G:
E7750-100MG:
E7750-PM:
E7750-1KG:
E7750-10G:
E7750-CH:
E7750-25G:
E7750-2.1KG:
E7750-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluorescent nanodiamonds for specifically targeted bioimaging: Application to the interaction of transferrin with transferrin receptor.
Weng M-F et al.
Diamond and Related Materials, 18, 587-587 (2009)
Shengbiao Li et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 61(5), 1730-1739 (2015-01-22)
Valproic acid (VPA) is widely used to treat epilepsy, migraine, chronic headache, bipolar disorder, and as adjuvant chemotherapy, but potentially causes idiosyncratic liver injury. Alpers-Huttenlocher syndrome (AHS), a neurometabolic disorder caused by mutations in mitochondrial DNA polymerase gamma (POLG), is
Cationic gold microparticles for biolistic delivery of nucleic acids.
Svarovsky S et al.
Biotechniques, 45, 535-535 (2008)
Mechanical checkpoint for persistent cell polarization in adhesion-naive fibroblasts.
Bun P et al.
Biophysical Journal, 107, 324-324 (2014)
Valerie T Ramirez et al.
PLoS pathogens, 15(4), e1007719-e1007719 (2019-04-12)
The regulation of mucosal immune function is critical to host protection from enteric pathogens but is incompletely understood. The nervous system and the neurotransmitter acetylcholine play an integral part in host defense against enteric bacterial pathogens. Here we report that
資料
Click chemistry, and the copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) in particular, is a powerful new synthetic tool in polymer chemistry and material science.
クリックケミストリーのための高分子末端へのアジド基とアルキン基の導入について、具体例を示しています。
グラフェン電界効果トランジスタをご紹介します。グラフェンの電気伝導率、安定性、均一性、組成、2次元的性質は、センサ用の材料として非常に優れたものであり、GFETは、生体センサおよび化学センサとして期待されています。