Merck
E26266
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン
Ethylenediamine
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
1,2-ジアミノエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥2,200
100 ML
¥2,600
1 L
¥5,000
2.5 L
¥11,700
4 X 100 ML
¥21,900
¥2,200
単価¥5,420割引59%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥2,200
100 ML
¥2,600
1 L
¥5,000
2.5 L
¥11,700
4 X 100 ML
¥21,900
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
605263
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39030201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99%
¥2,200
単価¥5,420割引59%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
認証
suitable for EPA 300
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
716 °F
expl. lim.
16 %
屈折率
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble at 
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI Key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... FNTA(2339)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチレンジアミン(エン)は直鎖の脂肪族ジアミンで、ゼオライト触媒存在下エタノールアミンとアンモニアを反応させて合成することができます。[1]アレルゲンとしての効果が研究されています。[2]金属カルコゲニド[3]およびチオガレートの合成に用いられます。[4]
アプリケーション
エチレンジアミン(1,2-ジアミノエタン、DAE)は、さまざまな金属イオン錯体を調製する試薬として使用できます。たとえば、DAEはクロム(II)塩と反応してCr(II)/DAE錯体を形成します。これは、第一級ハロゲン化アルキルをアルカンに、臭化アリールまたはヨウ化アリールをアレーンに還元する際、効率的な還元剤として使用されます。この錯体は、β-置換アルキルハロゲン化物およびエポキシドのアルケンへの還元にも使用されます。[5]
DAEは、以下の還元反応にも使用できます。
  • DAE/ボラン(1:1)錯体は、シンナムアルデヒドをシンナミルアルコールに変換する高選択性還元剤として使用されます。[5]
  • DAE/Li錯体は、アルケン、芳香族炭化水素、フェノールおよびアルコールを還元する効率的な試薬として使用されます。[5]
エチレンジアミン(エン)は以下のようなプロセスで用いられています:
  • 髄核(NP)様のコラーゲン‐グリコサミノグリカン(CG)コアの合成。[6]
  • エポキシ-活性化冷却ゲルの表面修飾。[7]
  • カーボンナノ粒子(CNPs)の表面変化によりCNPs-エチレンの生成。[8]
以下のような研究に用いられることがあります:
  • トリアゾレート架橋金属‐有機骨格の表面修飾。[9]
  • ソルボサーマルプロセスによるZnS(硫化亜鉛)およびZnSe(セレン化亜鉛)前駆体の合成における溶媒として。[10]
  • Pd/C-エチレンジアミン複合体触媒合成の反応剤として。[11]
  • β-Co(OH)2ナノ結晶合成のキレート剤として。[12]
  • エチレンジアミンをテンプレートとしたヒ酸鉄およびフッ化ヒ酸の合成。[13]
  • CdS(硫化カドミウム)ナノ結晶合成におけるテンプレート剤および配位試薬として。[14]
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E26266-5L:
E26266-100ML:4548173925301
E26266-4X100ML:
E26266-BULK:
E26266-5ML:4548173925318
E26266-VAR:
E26266-500ML:
E26266-1L:4548173948782
E26266-2.5L:
E26266-PM:
E26266-10KG:
E26266-2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aude Demessence et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(25), 8784-8786 (2009-06-10)
Reaction of CuCl(2) x 2 H(2)O with 1,3,5-tris(1H-1,2,3-triazol-5-yl)benzene (H(3)BTTri) in DMF at 100 degrees C generates the metal-organic framework H(3)[(Cu(4)Cl)(3)(BTTri)(8)(DMF)(12)] x 7 DMF x 76 H(2)O (1-DMF). The sodalite-type structure of the framework consists of BTTri(3-)-linked [Cu(4)Cl](7+) square clusters in
1, 2-Diaminoethane
Kostikov RR
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Synthesis of CdS nanorods by an ethylenediamine assisted hydrothermal method for photocatalytic hydrogen evolution.
Li Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(21), 9352-9358 (2009)
The formation of a novel Pd/C-ethylenediamine complex catalyst: chemoselective hydrogenation without deprotection of the O-benzyl and N-Cbz groups.
Sajiki H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(22), 7990-7992 (1998)
S Ekambaram et al.
Inorganic chemistry, 39(11), 2405-2410 (2003-01-16)
Four new ethylenediamine-templated iron arsenates and fluoroarsenates have been hydrothermally synthesized from iron metal, hydrofluoric and arsenic acids, and ethylenediamine. Fe(H2AsO4)(HAsO4)2.enH2.H2O (1) is one-dimensional and contains chains, FeIIIFeIIF2(HAsO4)(AsO4).enH2.2H2O (2) is a layered fluoroarsenate, and Fe3(HAsO4)6.enH2.NH3.NH4 (3) and Fe2F2(AsO4)2(H2O).enH2 (4) are
資料
酸化グラフェンは還元後の導電性が高く、修飾後に選択性を示し、高感度であることから、各種デバイス開発への利用が進んでいます。
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. The concentration of the solution
    1 回答
    1. This product is a neat or pure liquid with a reported density of 0.899 g/mL and a molecular weight of 60.10 g/mol. Assuming a 99.9% purity, the concentration is approximately 14.94 M. The molarity may be determined using the molecular weight, density, and lot specific purity as demonstrated in the calculation below:
      (Density x 1000 x w/w% / Molecular Weight)
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Columbia, MO
    • 4件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    Good chemical reagent
    Sigma is known for its high quality of chemical and biochemical reagents, and this is no exception.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
  2. 2件の評価のみのレビュー