Merck
391085
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン
purified by redistillation, ≥99.5%
別名:
1,2-ジアミノエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥18,300
1 L
¥28,140
¥18,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥18,300
1 L
¥28,140
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
605263
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39030201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
bp:
118 °C (lit.)
¥18,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
2.07 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
716 °F
精製方法
redistillation
expl. lim.
16 %
屈折率
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 110 g/L)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
water: very soluble(lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI Key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... FNTA(2339)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
エチレンジアミン(en)は直鎖脂肪族ジアミンです。エチレンジアミンの合成が報告されています。[1]アレルゲンとしての効果が調査されました。[2]金属カルコゲニド[3]およびチオガレートの合成に関与します。[4]
アプリケーション
エチレンジアミン(en)は、デオキシリボ核酸(DNA)オリゴヌクレオチドと単層カーボンナノチューブの共有結合付加体の合成で使用するのに適しています。[5]以下の研究で使用できます。
  • トリアゾレート架橋金属有機骨格の機能化。[6]
  • ソルボサーマルプロセスによるZnSおよびZnSe前駆体の合成における溶媒として。[7]
  • 硬材植物構造の軟化剤として。[8]
  • Pd/C-エチレンジアミン錯体触媒の合成における反応物として。[9]
  • β-Co(OH)2ナノクリスタルの合成におけるキレート剤として。[10]
  • 塩基性色素および反応性色素の吸着剤として使用される、エチレンジアミンで修飾されたもみ殻を製造するため。[11]
  • エチレンジアミンをテンプレートにしたヒ酸鉄およびフルオロヒ酸塩の合成。[12]
  • CdSナノクリスタルの合成におけるテンプレート剤および配位剤として。[13]
  • イミダゾリンの合成試薬として。[14]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
391085-800ML:
391085-VAR:
391085-BULK:
391085-1L:4548173939445
391085-100ML:4548173939438
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Covalently bonded adducts of deoxyribonucleic acid (DNA) oligonucleotides with single-wall carbon nanotubes: synthesis and hybridization.
Baker SE, et al.
Nano Letters, 2(12), 1413-1417 (2002)
Reactions of some ortho and para halogenated aromatic nitriles with ethylenediamine: selective synthesis of imidazolines.
Crane LJ, et al.
Tetrahedron, 60(25), 5325-5330 (2004)
S T Ong et al.
Bioresource technology, 98(15), 2792-2799 (2007-04-03)
Wastewaters from textile industries may contain a variety of dyes that have to be removed before their discharge into waterways. Rice hull, an agricultural by-product, was modified using ethylenediamine to introduce active sites on its surface to enable it to
The use of ethylenediamine in softening hard plant structures for paraffin sectioning.
Carlquist, S.
Biotechnic & Histochemistry, 57(5), 311-317 (1982)
Synthesis of CdS nanorods by an ethylenediamine assisted hydrothermal method for photocatalytic hydrogen evolution.
Li Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(21), 9352-9358 (2009)