Merck
D6750
Sigma-Aldrich
デオキシコール酸ナトリウム
≥97% (titration)
別名:
3α,12α-ジヒドロキシ-5β-コラン酸 ナトリウム塩, 7-デオキシコール酸 ナトリウム塩, デスオキシコール酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H39NaO4
CAS番号:
分子量:
414.55
Beilstein:
3581950
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
詳細
anionic
品質水準
アッセイ
≥97% (titration)
形状
powder
分子量
micellar avg mol wt 1200-5000
凝集数
3-12
CMC
2-6 mM (20-25°C)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
16
官能基
carboxylic acid
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI Key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デオキシコール酸ナトリウム塩は、デオキシコール酸ナトリウムとしても知られるイオン性界面活性剤であり、膜結合タンパク質の可溶化と細胞の溶解に優れた性能を発揮することからさまざまな用途に利用されています。その作用機序には、細胞膜の破壊と疎水性分子の溶解が含まれることから、科学研究用途に欠かせない試薬となっています。タンパク質の研究においては、特に膜に組み込まれたタンパク質の可溶化に極めて重要な役割を果たし、これらの抽出、精製、そしてその後の分析を可能にします。
さらに、デオキシコール酸ナトリウムの用途は細胞および組織からの核酸抽出にまで及びます。細胞を溶解して細胞構造を破壊することにより核酸の放出と精製を容易にするため、細胞生物学と生化学の研究に役立つことが分かっています。これらの用途以外では、細胞溶解プロセスに有効であることから、細胞を分解してその内容物を放出するための有用なツールとして、顕微鏡検査、細胞生物学、および生化学関連の研究を含むさまざまな生物学的研究に使用されています。
アプリケーション
デオキシコール酸ナトリウムは、褐色脂肪組織の可溶化バッファーに使用されています。また、大動脈弁導管の脱細胞に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
腸吸収において脂肪を可溶化します。
特徴および利点
細胞生物学および生化学の研究のための非常に汎用性の高い界面活性剤
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D6750-25G:4548173194684
D6750-VAR:
D6750-500G:4548173194691
D6750-10G:4548173194677
D6750-BULK:
D6750-100G:4548173194660
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemistry and biology of bile acids.
Mukhopadhyay S and Maitra U
Current Science, 87, 1666-1683 (2004)
Methods in Cell Biology (1974)
Development of decellularized aortic valvular conduit coated by heparin-SDF-1a multilayer.
Zhou J et al.
The Annals of Thoracic Surgery, 99, 612-612 (2015)
Jingxin Zhou et al.
The Annals of thoracic surgery, 99(2), 612-618 (2014-12-17)
Decellularization can reduce the immune response to aortic valve allograft tissue, but the thrombogenicity and in vivo remolding of these grafts remain controversial. The aim of the present study was to modify the surface of decellularized valvular conduits with heparin-stromal
L L Liu et al.
Oncogene, 33(24), 3140-3150 (2013-07-16)
Prostate tumors develop resistance to androgen deprivation therapy (ADT) by multiple mechanisms, one of which is to express constitutively active androgen receptor (AR) splice variants lacking the ligand-binding domain. AR splice variant 7 (AR-V7, also termed AR3) is the most
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
プロトコル
典型的には、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)表面に界面活性剤を吸着させ、溶液を超音波処理することで、ナノチューブの分散およびバンドルとよばれる束状構造の剥離を行うことができます。
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.