Merck
SRE0046
Sigma-Aldrich
デオキシコール酸ナトリウム
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
別名:
3α,12α-ジヒドロキシ-5β-コラン酸 ナトリウム塩, 7-デオキシコール酸 ナトリウム塩, デスオキシコール酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H39NaO4
CAS番号:
分子量:
414.55
Beilstein:
3581950
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
分子量
micellar avg mol wt 1200-5000
凝集数
3-12
テクニック
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
electrophoresis: suitable
CMC
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI Key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Comparison of SPEED, S-Trap, and In-Solution-Based Sample Preparation Methods for Mass Spectrometry in Kidney Tissue and Plasma.: This research compares different sample preparation methods for mass spectrometry, highlighting the efficacy of sodium deoxycholate in improving protein extraction efficiency (Templeton EM et al., 2023).
  • SimPLIT: Simplified Sample Preparation for Large-Scale Isobaric Tagging Proteomics.: This research introduces a simplified sample preparation method for large-scale proteomics, leveraging sodium deoxycholate to improve peptide and protein identification rates (Sialana FJ et al., 2022).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRE0046-500G:
SRE0046-BULK:
SRE0046-100G:
SRE0046-VAR:
試験成績書(COA)