Merck
95295
Supelco
Hydrogen ionophore II
Selectophore
別名:
4-Nonadecylpyridine, ETH 1907, Proton ionophore II
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥57,490
¥57,490
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥57,490
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H43N
CAS番号:
分子量:
345.60
Beilstein:
217205
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
¥57,490
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
詳細
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
フォーム
powder
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccncc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-20-22-25-23-21-24/h20-23H,2-19H2,1H3
InChI Key
UMOIOBOWJASTRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
アプリケーション
Selected application examples
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
H+-ionophore showing a linear response from pH 2 to 9 in an optimized membrane composition[1]
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95295-VAR:
95295-250MG:
95295-BULK:
95295-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Chao et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 411(2), 216-219 (1988-02-01)
A series of new neutral hydrogen ion carriers suitable for application in H+-selective microelectrodes is presented. One carrier (ETH 1907) proves to be superior to tridodecylamine currently very much in use. Microelectrodes based on ETH 1907 in an optimized membrane
Eskedar Ayele Angamo et al.
Journal of neurophysiology, 116(5), 2420-2430 (2016-08-26)
Astrocyte-derived lactate supports pathologically enhanced neuronal metabolism, but its role under physiological conditions is still a matter of debate. Here, we determined the contribution of astrocytic neuronal lactate shuttle for maintenance of ion homeostasis and energy metabolism. We tested for
Brian Roland Larsen et al.
The Journal of physiology, 597(2), 583-597 (2018-10-26)
Neuronal activity induces fluctuation in extracellular space volume, [K+ ]o and pHo , the management of which influences neuronal function The neighbour astrocytes buffer the K+ and pH and swell during the process, causing shrinkage of the extracellular space In