製品名
ペプトン カゼイン由来, for biotechnological purposes
由来生物
bovine milk
品質水準
フォーム
powder
組成
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥12%
強熱残分
≤17.0%
損失
≤6.0% loss on drying
pH
6.0-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Grow recombinant strains of E. coli
- Propagate theta bacteriophages
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95039-1KG-F:
95039-BULK-F:
95039-10G-F:
95039-50G-F:
95039-5KG-F:
95039-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.