Merck
N4767
Sigma-Aldrich
ペプトン カゼイン由来
Casein enzymatic hydrolysate, from bovine milk
別名:
Peptone from casein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
無菌性
non-sterile
形状
powder
pH
6.4-7.2(2% solution)
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NZ Amine EKC is derived from the enzymatic digest of casein, often used in culture media. NZ Amine EKC contains a mixture of peptides and amino acids.
特徴および利点
NZ Amine powder provides:
  • Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
  • Easy scale-up using larger package sizes
法的情報
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N4767-1KG:
N4767-BULK:
N4767-VAR:
N4767-5KG:
N4767-250G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gerald F Bills et al.
The Journal of antibiotics, 69(3), 141-148 (2015-10-16)
The invalidly published name Aspergillus sydowii var. mulundensis was proposed for a strain of Aspergillus that produced new echinocandin metabolites designated as the mulundocadins. Reinvestigation of this strain (Y-30462=DSMZ 5745) using phylogenetic, morphological, and metabolic data indicated that it is
プロトコル
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.