Merck
94777
Supelco
DL-Amphetamine hydrochloride
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N · HCl
CAS番号:
分子量:
171.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
薬剤管理
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N.ClH/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,10H2,1H3;1H
InChI Key
SEVKYLYIYIKRSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Brain, Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
94777-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cristian Perez-Fernandez et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 135, 110865-110865 (2019-10-17)
Development is especially sensitive to Chlorpyrifos (CPF) toxicity, associated with several neurodegenerative and neurodevelopmental disorders where motor function dysfunction is a core symptom. Amongst the alternative molecular targets to cholinesterases inhibition, developmental CPF alters different components in the most important