Merck
GCによるアンフェタミンエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX G-PN
GCによるアンフェタミンエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX™ G-PN suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
D-アンフェタミン ヘミ硫酸塩 溶液
analytical standard, for drug analysis, 1.0 mg/mL in methanol
DL-Amphetamine sulfate salt
D-アンフェタミン ヘミ硫酸塩
DL-Amphetamine hydrochloride
analytical standard
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
GCによる-アンフェタミンエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEX G-DP
suitable for GC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX G-PNキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-PN, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (74033AST)
oven
130 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
inj. temp.
250 °C
liner
4 mm I.D., double taper
sample
peak 1: l-amphetamine (N-TFA)
peak 2: d-amphetamine (N-TFA)
詳細
アナリシスノート
140°CでCHIRALDEX G-DPカラムを用いることにより、溶出順序を逆(d,l)にできます(G005151をご覧ください)。