Merck
94319
Supelco
オメプラゾールスルホン
analytical standard
別名:
5-メトキシ-2-{[(4-メトキシ-3,5-ジメチル-2-ピリジニル)メチル]スルホニル}-1H-ベンゾイミダゾール, オメプラゾールスルホン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥53,900
¥53,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥53,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19N3O4S
CAS番号:
分子量:
361.42
Beilstein:
8347309
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥53,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(C1=NC2=CC(OC)=CC=C2N1)(CC3=NC=C(C)C(OC)=C3C)=O
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChI Key
IXEQEYRTSRFZEO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
94319-5MG:
94319-VAR:
94319-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shabnam Nazir et al.
European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 40(1), 13-22 (2014-01-07)
Omeprazole (OMP) is effective in the treatment of gastric hyperacidity and is metabolized by CYP2C19 and CYP3A4. These enzymes are modulated by estrogen and progesterone which regulate the menstrual cycle. The variations in the pharmacokinetics (PK) of many drugs like