Merck
O0151000
オメプラゾールスルホン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5-メトキシ-2-{[(4-メトキシ-3,5-ジメチル-2-ピリジニル)メチル]スルホニル}-1H-ベンゾイミダゾール, オメプラゾールスルホン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19N3O4S
CAS番号:
分子量:
361.42
Beilstein:
8347309
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
omeprazole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=S(C1=NC2=CC(OC)=CC=C2N1)(CC3=NC=C(C)C(OC)=C3C)=O
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChI Key
IXEQEYRTSRFZEO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Omeprazole impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
O0151000-1EA:
O0151000:
O0151000-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ylva Böttiger
European journal of clinical pharmacology, 62(8), 621-625 (2006-06-23)
The hydroxylation of omeprazole, measured as the ratio of omeprazole/5-hydroxyomeprazole in a plasma sample taken 3 h after an oral dose, is an established method to determine CYP2C19 activity, and the ratio of omeprazole AUC/omeprazole sulfone AUC has been used
Ia Hultman et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 848(2), 317-322 (2006-12-05)
A LC-MS/MS method was developed for quantitative determination of esomeprazole, and its two main metabolites 5-hydroxyesomeprazole and omeprazole sulphone in 25 microL human, rat or dog plasma. The analytes and their internal standards were extracted from plasma into methyl tert-butyl
Yanhua Zhang et al.
Journal of clinical pharmacology, 46(3), 345-352 (2006-02-24)
To determine the effects of sex and menstrual cycle phase on CYP3A activity and to characterize the intraindividual variability of CYP3A, 24 Caucasian adults were given a single dose of omeprazole every 14th day for 3 months (men) or during
A Abelö et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 28(8), 966-972 (2000-07-20)
This study demonstrates the stereoselective metabolism of the optical isomers of omeprazole in human liver microsomes. The intrinsic clearance (CL(int)) of the formation of the hydroxy metabolite from S-omeprazole was 10-fold lower than that from R-omeprazole. However, the CL(int) value
W Tassaneeyakul et al.
British journal of clinical pharmacology, 49(2), 139-144 (2000-02-15)
To determine the effect of grapefruit juice on omeprazole metabolism in vivo. This was a randomized crossover study with a 2 week washout period. Omeprazole (20 mg) was taken orally by 13 healthy volunteers after an overnight fast with either