安全性情報
94234
Supelco
GCシステム性能試験用のアルカンスタンダード混合物
analytical standard, C10; C20 - C40 (all even), 50 mg/l each
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 ML
¥15,820
10 ML
¥60,140
¥15,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 ML
¥15,820
10 ML
¥60,140
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥15,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.388
密度
0.684 g/mL at 20 °C
アプリケーション
environmental
petroleum
フォーマット
multi-component solution
関連するカテゴリー
アプリケーション
Alkane standard mixture has been used as a standard for the determination of long-chain hydrocarbons in the cuticular extracts of fruit flies and worker bees on etched silver foils as substrate.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
構成
C10と、C20~C40のすべての偶数n-アルカン、各50 mg/L、n-ヘプタン溶液
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94234-2.5ML-KC:
94234-VAR:
94234-2ML:4548173355726
94234-BULK:
94234-10ML:4548173355719
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Laser desorption/ionization mass spectrometry of lipids using etched silver substrates
Schnapp A, et al.
Methods, 104, 194-203 (2016)