Merck
93510
Supelco
(S)-Trolox methyl ether
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0%
別名:
(S)-6-Methoxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥28,100
¥28,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥28,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20O4
CAS番号:
分子量:
264.32
Beilstein:
5481541
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −69±2°, c = 1% in ethanol
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
mp
143-145 °C
SMILES記法
COc1c(C)c(C)c2O[C@@](C)(CCc2c1C)C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-8-9(2)13-11(10(3)12(8)18-5)6-7-15(4,19-13)14(16)17/h6-7H2,1-5H3,(H,16,17)/t15-/m0/s1
InChI Key
MNBMVDGIDVXTOF-HNNXBMFYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
(S)-Trolox methyl ether is a chiral derivatizating agent, which is employed for derivatizing enantiomers into diastereoisomers.
アプリケーション
(S)-Trolox methyl ether may be used as a chiral derivatizing reagent for the following:        
  • analysis of chiral alcohols by capillary gas chromatography (GC) and supercritical fluid chromatography (SFC)[1]       
  • enantiomeric separation of several benzodiazepines using gas chromatography (GC), supercritical fluid chromatography (SFC) and subcritical fluid chromatography techniques[2]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
アルコ-ル類のキラル誘導体化試薬で、他の試薬では分離困難な一部のメチル置換第一級アルコ-ルを分離することもできます[3][4]
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93510-VAR:
93510-50MG:
93510-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Direct and indirect approaches to enantiomeric separation of benzodiazepines using micro column techniques
Almquist RS, et al.
Journal of Chromatography A, 679(1), 139-146 (1994)
Design and development of chiral reagents for the chromatographic ee determination of chiral alcohols
Walther W and Netscher T
Chirality, 8(5), 397-401 (1996)
W. Walther et al.
Chimia, 45, 121-121 (1991)
W. Walther et al.
J. Microcol. Sep., 4, 45-45 (1992)