Merck
93169
Supelco
Eicosanyl caffeate
analytical standard
別名:
Caffeic acid eicosyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H48O4
CAS番号:
分子量:
460.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C29H48O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-33-29(32)23-21-26-20-22-27(30)28(31)25-26/h20-23,25,30-31H,2-19,24H2,1H3/b23-21+
InChI Key
LTSJTDDQUOUKJT-XTQSDGFTSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
354.2 °F - closed cup
引火点(℃)
179 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
93169-VAR:
93169-BULK:
93169-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)