Merck
92481
Supelco
4-Methylmethcathinone hydrochloride
analytical standard
別名:
2-Methylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone hydrochloride, 4′-Methyl-2-methylaminopropiophenone hydrochloride, 4-MMC HCl, Mephedrone hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO · HCl
CAS番号:
分子量:
213.70
Beilstein:
3699980
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
薬剤管理
USDEA Schedule I; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-8-4-6-10(7-5-8)11(13)9(2)12-3;/h4-7,9,12H,1-3H3;1H
InChI Key
DLQZFTUKJGRPLZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
92481-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)