Merck
92070
Supelco
Suberoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
別名:
(2R)-3-Carboxy-2-[(7-carboxy-1-oxoheptyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H27NO6
CAS番号:
分子量:
317.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
アッセイ
≥97.0% (TLC)
光学活性
[α]/D -15±2°, c = 0.1 in H2O
不純物
≤10% water
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C/C=C
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H27NO6/c1-16(2,3)11-12(10-14(19)20)22-15(21)9-7-5-4-6-8-13(17)18/h12H,4-11H2,1-3H3,(H-,17,18,19,20)/t12-/m1/s1
InChI Key
YVWVEIPYMGBQPE-GFCCVEGCSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)