91009
Diisopropyl phthalate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(1-methylethyl) ester, NSC 15315, Phthalic acid diisopropyl ester
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管条件
under inert gas (argon)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.490 (lit.)
密度
1.063 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C14H18O4/c1-9(2)17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10(3)4/h5-10H,1-4H3
InChI Key
QWDBCIAVABMJPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
91009-BULK:
91009-VAR:
91009-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ