安全性情報
90326
Supelco
TOC standard
25 mg/L±2 mg/L
別名:
Total Organic Carbon Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥17,100
500 ML
¥29,000
¥17,100
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥17,100
500 ML
¥29,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥17,100
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
25 mg/L±2 mg/L
テクニック
TOC: suitable
適合性
in accordance for application
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Total organic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organic compound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possible organic contamination.
アプリケーション
This analytical standard is intended for the calibration and validation of analytical instruments used to measure the total organic carbon (TOC) during water analysis.
TOC standard can be used in the analysis of degradation by-products of acetaminophen (ACE) solution during electro-Fenton (EF) oxidation performed on carbon felt.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
90326-VAR-F:
90326-250ML-F:
90326-500ML-F:
90326-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Correlation between degradation pathway and toxicity of acetaminophen and its by-products by using the electro-Fenton process in aqueous media
Le HXT, et al.
Chemosphere, 172, 1-9 (2017)