This product is ISO 9001:2008 certified. ISO 17034 is not applicable.
おすすめの製品
品質水準
フォーム
solution
アナライトの化学物質クラス
total organic carbon (TOC)
テクニック
photometry: suitable
pH
4-6 (20 °C in H2O)
密度
1 g/cm3
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1