認証
according to ISO/CEN EN1484
品質
stabilized
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 mg/L±5 mg/L
テクニック
TOC: suitable
適合性
in accordance for application
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
アプリケーション
TOC standard may be used in the analysis of organic matter, which determines the water quality using ultraviolet-visible spectrophotometric technique.[1]
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
70961-500ML-F:
70961-250ML-F:
70961-VAR-F:
70961-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック