Merck
901981
Sigma-Aldrich
Methyltetrazine-amine hydrochloride
別名:
(4-(6-Methyl-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)phenyl)methanamine HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12ClN5
CAS番号:
分子量:
237.69
UNSPSCコード:
12352106
製品901981は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
powder or crystals
利用可能性
available only in USA
保管温度
−20°C
アプリケーション
The stability of Methyltetrazine-amine is substantially improved compared to hydrogen substituted tetrazine-amine. Superior stability of Methyltetrazine-amine allows this reagent to be used in a wider range of chemical transformations. Long-term storage of Methyltetrazine-amine, especially in aqueous buffer, is also greatly improved compared to tetrazine-amine. This reagent is supplied as an HCl salt for improved stability and easy handling.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
901981-BULK:
901981-100MG:
901981-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)