Merck
901763
Sigma-Aldrich
PC biotin-azide
別名:
rel-1-[4-[[22-[(3aR,4R,6aS)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-4,18-dioxo-8,11,14-trioxa-5,17-diazadocos-1-yl]oxy]-5-methoxy-2-nitrophenyl]ethyl N-(3-azidopropyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H55N9O12S
CAS番号:
分子量:
825.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352125
NACRES:
NA.22
製品901763は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
powder or crystals
利用可能性
available only in USA
保管温度
−20°C
SMILES記法
S1[C@H]([C@H]3NC(=O)N[C@H]3C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCOc2c(cc(c(c2)[N+](=O)[O-])C(OC(=O)NCCCN=[N+]=[N-])C)OC
InChI Key
PTNZFIYMARMNDM-MJUSKHNJSA-N
アプリケーション
PC biotin-azide is an azide-activated photoclevable biotin probe that allows for reagent-free release of the captured biomolecules from streptavidin. This reagent contains a biotin moiety linked to an azide group through a spacer arm containing a photocleavable moiety. Captured biomolecules can be efficiently photoreleased, typically >90% in 5-25 minutes using an inexpensive, near-UV, low-intensity lamp (e.g. 365 nm lamp at 1-5 mW/cm2).
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
901763-BULK:
901763-VAR:
901763-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2