Merck
901765
Sigma-Aldrich
Dde biotin-azide
別名:
rel-(3aR,4R,6aS)-N-[19-Azido-15-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3,6,9,12-tetraoxa-16-azanonadec-1-yl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥56,800
¥56,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥56,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H53N7O8S
CAS番号:
分子量:
695.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352125
NACRES:
NA.22
¥56,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES記法
S1[C@H]([C@H]3NC(=O)N[C@H]3C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(=C2C(=O)CC(CC2=O)(C)C)NCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C32H53N7O8S/c1-32(2)20-25(40)29(26(41)21-32)23(34-9-5-10-36-39-33)8-12-44-14-16-46-18-19-47-17-15-45-13-11-35-28(42)7-4-3-6-27-30-24(22-48-27)37-31(43)38-30/h24,27,30,34H,3-22H2,1-2H3,(H,35,42)(H2,37,38,43)/t24-,27-,30-/m0/s1
InChI Key
HUAWNOKWZYCBQA-LFERIPGTSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Extraordinary strength of the streptavidin-biotin interaction allows for efficient capturing of even highly dilute targets; however, it makes recovery of proteins from affinity resins challenging. This reagent contains a biotin moiety linked to an azide moiety through a spacer arm containing a hydrazine-cleavable Dde linker. Typically >90% of captured biomolecules can be efficiently released.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
901765-25MG:
901765-BULK:
901765-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)