Merck
900642
Sigma-Aldrich
エチルアルコール(純粋)
≥99.5%, ZerO2®, 200 proof, anhydrous
別名:
エタノール, 無水アルコール, 非変性エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
46.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
product name
エチルアルコール(純粋), 200 proof, anhydrous, ZerO2®, ≥99.5%
グレード
ZerO2®
品質水準
蒸気密度
1.59 (vs air)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
品質
anhydrous
expl. lim.
3.1-27.7 % (lit.)
濃度
200 proof
不純物
≤0.005% water
water
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
法的情報
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900642-25ML:
900642-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Yihua Chen et al.
Nature communications, 10(1), 1112-1112 (2019-03-09)
Further minimizing the defect state density in the semiconducting absorber is vital to boost the power conversion efficiency of solar cells approaching Shockley-Queisser limit. However, it lacks a general strategy to control the precursor chemistry for defects density reduction in