Merck
90025
Supelco
α,4-ジメチルフェニル酢酸
pharmaceutical impurity standard
別名:
2-(4-メチルフェニル)プロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
2251315
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
品質水準
APIファミリー
ibuprofen
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
mp
37-42 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C(O)=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
KDYOFXPLHVSIHS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
90025-50MG:
90025-VAR:
90025-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)