Merck
89762
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホン酸 一水和物
≥98.0% (T), ≥98.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO3H · H2O
CAS番号:
分子量:
190.22
Beilstein:
3568023
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
5.9 (vs air)
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
≥98.0% (T)
フォーム
solid
不純物
8-12% water
mp
100-104 °C
103-106 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES記法
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
89762-6X1KG:
89762-VAR:
89762-1KG:
89762-25KG:
89762-BULK:
89762-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solvent-Free Reductive Amination: An Organic Chemistry Experiment.
Goldstein SW and Cross AV.
Journal of Chemical Education (2015)
The crystal and molecular structure of 4-methyl sulfonic acid (p-toluenesulfonic acid) monohydrate, C7H8SO3-. H3O+, an oxonium salt.
Arora SK and Sundaralingam M.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 27(7), 1293-1298 (1971)
Detailed characterization of p-toluenesulfonic acid monohydrate as a convenient, recoverable, safe, and selective catalyst for alkylation of the aromatic nucleus.
Mahindaratne MPD and Wimalasena K.
The Journal of Organic Chemistry, 63(9), 2858-2866 (1998)
Makoto Ueno et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6424-6426 (2003-08-05)
alpha-Tosyloxyketones and alpha-tosyloxyaldehydes were directly prepared from alcohols by treatment with iodosylbenzene and p-toluenesulfonic acid monohydrate in good yields. This method can be used for the direct preparation of thiazoles, imidazoles, and imidazo[1,2-a]pyridines from alcohols in good to moderate yields
Koneni V Sashidhara et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(12), 3926-3930 (2012-05-23)
First synthesis of novel coumarin-trioxane hybrids is reported. The synthesis was achieved via condensation of β-hydroxyhydroperoxides with coumarinic-aldehydes in presence of p-toluenesulfonic acid in good yields and the novel hybrids were evaluated for their antimalarial activity both in vitro and