Merck
89700
Supelco
トルエン-3,4-ジチオール
for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re, ≥97.0%
別名:
3,4-ジメルカプトトルエン, 4-メチル-1,2-ベンゼンジチオール, `ジチオール'
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥29,020
¥29,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥29,020
About This Item
化学式:
CH3C6H3(SH)2
CAS番号:
分子量:
156.27
Beilstein:
1635270
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥29,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
≥97.0%
フォーム
powder
品質
for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
mp
28-32 °C
30-33 °C (lit.)
密度
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(S)c(S)c1
InChI
1S/C7H8S2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3
InChI Key
NIAAGQAEVGMHPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Toluene-3,4-dithiol with molybdenum(VI) in mineral acid forms dark-green coloured complex.[1] It is purified by vacuum distillation under nitrogen.[2]
アプリケーション
Toluene-3,4-dithiol may be suitable as colorimetric reagent for the determination of technetium using spectrophotometry.[3]
その他情報
Mo、Sn、W、Ag、Reの分光光度測定に用いる試薬です[4][5]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
89700-5G:
89700-1G:
89700-VAR:
89700-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K.L. Cheng et al. et al.
Handbook of Organic Analytical Reagents null
Kuang Lu Cheng, Keihei Ueno, Toshiaki Imamur
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents, 474-474 (1992)
E P Welsch
Talanta, 30(11), 876-878 (1983-11-01)
1-g sample is decomposed with nitric and hydrofluoric acids, and after evaporation of the solution to dryness the residue is dissolved in concentrated hydrochloric acid. A clear aliquot is treated with stannous chloride to inhibit interferences. The blue tungsten dithiol
W John Williams
Handbook of Anion Determination, 113-113 (2013)
Spectrophotometric Determination of Technetium with Toluene-3, 4-dithiol.
Miller, FRANCIS J., and PAUL F. Thomason.
Analytical Chemistry, 33, 404-406 (1961)