Merck
89189
Supelco
2-メトキシ-4-ビニルフェノール
analytical standard, contains 100 ppm BHT as inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,100
¥12,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,100
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(CH=CH2)OH
CAS番号:
分子量:
150.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥12,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
100 ppm BHT as inhibitor
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.582 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(C=C)ccc1O
InChI
1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3
InChI Key
YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
89189-VAR:
89189-100MG:
89189-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Varahenage R Perera et al.
Biochimica et biophysica acta, 1840(9), 2851-2861 (2014-05-14)
Gram-positive bacteria in the phylum Firmicutes synthesize the low molecular weight thiol bacillithiol rather than glutathione or mycothiol. The bacillithiol transferase YfiT from Bacillus subtilis was identified as a new member of the recently discovered DinB/YfiT-like Superfamily. Based on structural