主要文書
8.43803
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-vinylphenol
for synthesis
別名:
2-Methoxy-4-vinylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O2
CAS番号:
分子量:
150.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
232-101-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
bp
224 °C/1013 hPa
mp
9-10 °C
密度
1.11 g/cm3 at 14 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)c1c(ccc(c1)C=C)O
InChI
1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3
InChI Key
YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.110
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup