Merck
861235
Sigma-Aldrich
メチルレッド 塩酸塩
ACS reagent
別名:
4-ジメチルアミノアゾベンゼン-2'-カルボン酸 塩酸塩, アシッドレッド2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,300
¥10,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,300
About This Item
化学式:
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H·HCl
CAS番号:
分子量:
305.76
カラーインデックス番号:
13020
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥10,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
powder or crystals
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
mp
175 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: 0.1%
λmax
493 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2.ClH/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);1H/b17-16+;
InChI Key
ICTWKXAVJAHRMK-CMBBICFISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methyl red (C.I. 13020) is also known as acid red 2. The hydrochloride form is slightly soluble in water and ethanol.
アプリケーション
Methyl red is widely used in food science and applied & pure biology. It is added in media while preparing agar plates for microbiology. It is used as a vital stain for protozoa. Methyl red is also utilized as a tracer for assessing penetration of foods into packaging and as a component of an indicator to examine pork quality. It has been used to study the ability of earthworms to modify their environmental pH.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
861235-VAR:
861235-2.5G:
861235-100G:
861235-25G:
861235-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)