Merck
84720
Sigma-Aldrich
硫酸
puriss. p.a., 95-97% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 146 °C)
詳細
Nominally 95-98% H2SO4
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
95-97% (T)
フォーム
liquid
利用可能性
not available in (Sales restrictions may apply)
不純物
≤0.0002% KMnO4-red. substances (as SO2)
強熱残分
≤0.0005%
clear
bp
~290 °C (lit.)
密度
1.83 g/mL at 20 °C
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤0.2 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤0.02 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.05 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.02 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
Hg: ≤0.005 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
NH4+: ≤2 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.02 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
PEボトル入り。ガラスボトル(製品番号の末尾が-GLのもの)もございます。
その他情報
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Sales restrictions may apply
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
84720-1L-GL:4548173181073
84720-2.5L-D:
84720-VAR:
84720-2.5L-C:
84720-VAR-D:
84720-2.5L-GL-D:
84720-2.5L:4548173181080
84720-1L-GL-D:
84720-1L:4548173181066
84720-4X2.5L-GL:4548173181134
84720-6X1L-D:
84720-6X1L-GL:4548173181141
84720-4X2.5L:4548173181127
84720-1L-C:
84720-25L-GL:4548173181110
84720-6X1L:4548173273679
84720-25L:4548173181103
84720-6X1L-GL-D:
84720-4X25ML:
84720-1L-D:
84720-25ML:
84720-4X2.5L-GL-D:
84720-4X2.5L-D:
84720-2.5L-GL:4548173181097
84720-BULK:
84720-4X25ML-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
硫酸 for analysis EMSURE&#174;
Supelco
1.12080
硫酸
Determination of mercury in natural waters and effluents by flameless atomic absorption spectrophotometry.
S H Omang
Analytica chimica acta, 53(2), 415-419 (1971-02-01)
Investigation of the kinetics and mechanism of the anodic oxidation of aniline in aqueous sulfuric acid solution at a platinum electrode.
Mohilner DM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 84(19), 3618-3622 (1962)
Self-Ordering of Cell Arrangement of Anodic Porous Alumina Formed in Sulfuric Acid Solution.
Masuda H, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 144(5), L127-L130 (1997)
Jing Li et al.
Journal of chromatography. A, 1404, 39-43 (2015-06-09)
The paper reports on a novel method for rapid determination of carbonyl in lignins by headspace gas chromatography (HS-GC). The method involves the quantitative carbonyl reduction for aldehydes in 2min at room temperature or for acetones in 30min at 80°C
João Almeida et al.
Nature, 502(7471), 359-363 (2013-10-08)
Nucleation of aerosol particles from trace atmospheric vapours is thought to provide up to half of global cloud condensation nuclei. Aerosols can cause a net cooling of climate by scattering sunlight and by leading to smaller but more numerous cloud