Merck
30743
Sigma-Aldrich
硫酸
puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 146 °C)
詳細
Nominally 95-98% H2SO4
アッセイ
95.0-97.0%
形状
liquid
不純物
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2 ppm KMnO4 red. matter (as O)
≤2 ppm ammonium (NH4)
強熱残分
≤5 ppm
pH
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.1 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤0.02 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 ppm
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.05 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.02 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 ppm
Ge: ≤0.05 mg/kg
Hg: ≤5 ppb
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.02 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Bauxite for scientific experimentation: The material′s utility extends to experimental applications such as the production of flash setting admixtures, showcasing its versatility in modifying physical properties for various scientific needs (Chen et al., 2024).
包装
PE-ボトルで提供;その他にPE-ボトルブラック(物質番号末尾:PEBL)、ガラスボトル(物質番号末尾:*-GL)、PEキャニスター(物質番号末尾:*-H)も提供可能
その他情報
カタログ番号30743-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル30743-2.5Lをご注文ください。
カタログ番号30743-4X2.5L-Mは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル30743-2.5L-Mをご注文ください。
カタログ番号30743-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル30743-1Lをご注文ください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30743-2.5L-PEBL:
30743S-2.5L:4548173255286
30743-6X1L-GL:4548173255262
30743-RSAMPLE:
30743S-1L:4548173255279
30743-1L:4548173255156
30743-BULK:
30743-4X2.5L-GL:4548173255224
30743S-6X1L:4548173255309
30743-6X1L:4548173255255
30743-VAR:
30743E-6X1L-GL:
30743-6X1L-GL-D:
30743-2.5L:4548173255170
30743-288X1L:4548173255200
30743-144X2.5L-D:
30743-5L:4548173255248
30743-50KG-H:
30743-200KG:4548173255194
30743S-4X2.5L:4548173255293
30743E-1L-GL:
30743-1L-GL:4548173255163
30743-2.5L-GL:4548173255187
30743-4X5L:4548173255231
30743-4X2.5L:4548173255217
30743-144X2.5L:4548173255149
30743-200KG-D:
30743-288X1L-D:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
アセトン puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
32201
アセトン
硫酸 溶液 puriss. p.a., &#8805;25% (T)
Sigma-Aldrich
84736
硫酸 溶液
硫酸
Supelco
1.17048
硫酸
硫酸濃縮溶液 0.1&#160;M H2SO4 in water (0.2N), eluent concentrate for IC
Supelco
68279
硫酸濃縮溶液
Determination of mercury in natural waters and effluents by flameless atomic absorption spectrophotometry.
S H Omang
Analytica chimica acta, 53(2), 415-419 (1971-02-01)
Investigation of the kinetics and mechanism of the anodic oxidation of aniline in aqueous sulfuric acid solution at a platinum electrode.
Mohilner DM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 84(19), 3618-3622 (1962)
Jing Li et al.
Journal of chromatography. A, 1404, 39-43 (2015-06-09)
The paper reports on a novel method for rapid determination of carbonyl in lignins by headspace gas chromatography (HS-GC). The method involves the quantitative carbonyl reduction for aldehydes in 2min at room temperature or for acetones in 30min at 80°C
Self-Ordering of Cell Arrangement of Anodic Porous Alumina Formed in Sulfuric Acid Solution.
Masuda H, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 144(5), L127-L130 (1997)
João Almeida et al.
Nature, 502(7471), 359-363 (2013-10-08)
Nucleation of aerosol particles from trace atmospheric vapours is thought to provide up to half of global cloud condensation nuclei. Aerosols can cause a net cooling of climate by scattering sunlight and by leading to smaller but more numerous cloud