Merck
81607
Supelco
ポリ(スチレンスルホン酸ナトリウム塩)
analytical standard, for GPC, 6,800
別名:
ポリ(スチレンスルホン酸ナトリウム)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥23,400
¥23,400
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥23,400
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥23,400
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mp ~6710
Mw ~6780
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.2
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81607-250MG:
81607-BULK:
81607-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)