分子量
average Mw ~200,000
品質水準
濃度
30 wt. % in H2O
屈折率
n20/D ~1.3961
pH
~6.4
粘度
~118 cP
密度
1.1471 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI Key
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 熱エネルギー貯蔵への応用に適した低コスト相変化材料の安定化:この研究では、ポリ(4-スチレンスルホン酸ナトリウム)の低コスト相変化材料の安定化における潜在的可能性を調査し、熱エネルギー貯蔵能力を向上させています(DO Akamo et al., 2023)。
- バイオセンシングおよびバイオイメージングのためのナノ粒子のアップコンバージョン:ナノ粒子のアップコンバージョンによるバイオセンシングおよびバイオイメージングに利用される、ポリ(4-スチレンスルホン酸ナトリウム)に関する研究であり、高温のバイオ分析環境におけるその応用に焦点を当てています(V ANDRIGO, 2023)。
- せん断下における高分子電解質溶液中の鎖ダイナミクス:レオロジー NMR による検証:せん断下におけるポリ(4-スチレンスルホン酸ナトリウム)の鎖ダイナミクスを検証し、そのレオロジー挙動に関する洞察を提供しています(S Bartosch et al., 2023)。
- 交互積層(Layer-by-Layer)法により形成されたフィルム内の高分子電解質の分子構造:この研究では、多層構造体におけるポリ(4-スチレンスルホン酸ナトリウム)の構造的特性を掘り下げ、材料科学に貢献しています(P Gutfreund et al., 2023)。
- 2 液混合後の芳香族ポリマーとの相互作用に基づくクロロキン徐放性コロイドナノ医薬品:ナノ粒子形成の in silico シミュレーションから効率的なラボスケールアップまで:ポリ(4-スチレンスルホン酸ナトリウム)を用いたコロイドナノ医薬品の開発について考察し、薬物放出の長期持続機能を紹介しています(MG Villamizar-Sarmiento et al., 2024)。
特徴および利点
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
561967-VAR:
561967-4KG:
561967-BULK:
561967-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。