Merck
80534
Supelco
エタンチオール
analytical standard
別名:
エチルメルカプタン, メルカプタンC2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5SH
CAS番号:
分子量:
62.13
Beilstein:
773638
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
8.51 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥98.5% (GC)
自己発火温度
570 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
18.2 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤18% water
屈折率
n20/D 1.429-1.433
n20/D 1.4306 (lit.)
bp
35 °C (lit.)
密度
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCS
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-49.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-45 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80534-1ML:4548173925059
80534-BULK:
80534-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Hanczkó et al.
Journal of chromatography. A, 1163(1-2), 25-42 (2007-07-04)
The main aims of this work were (a) to present the characteristics and stability of the o-phthalaldehyde (OPA)-ethanethiol (ET) derivatives of 22 amino acids, including the believed-to-be less stable OPA derivatives providing glycine, gamma-aminobutyric acid, beta-alanine, histidine, ornithine, lysine and
Esther Vega et al.
Chemosphere, 109, 113-119 (2014-05-31)
The effectiveness of different advanced oxidation processes on the treatment of a multicomponent aqueous solution containing ethyl mercaptan, dimethyl sulphide and dimethyl disulphide (0.5 mg L(-1) of each sulphur compound) was investigated with the objective to assess which one is
Lore Geldof et al.
Biomedical chromatography : BMC, 28(7), 974-985 (2014-02-06)
Anti-doping laboratories need to be aware of evolutions on the steroid market and elucidate steroid metabolism to identify markers of misuse. Owing to ethical considerations, in vivo and in vitro models are preferred to human excretion for nonpharmaceutical grade substances.