About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6S
CAS番号:
分子量:
62.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
EC Index Number:
200-837-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
576 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
295 °C
有効性
682 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.8-18 % (v/v)
bp
35 °C/1013 hPa
mp
-148 °C
転移温度
flash point -45 °C
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
SCC
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.838 - 0.839
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.838 - 0.839
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-49.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-45 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I