Merck
79622-M
Sigma-Aldrich
リン酸
puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
別名:
オルトリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3PO4
CAS番号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
3.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
crystalline
品質
crystallized
不純物
≤0.002% KMnO4-reducing matter (as O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
~40 °C
溶解性
water: 850 g/L at 20 °C
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES記法
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The product is crystalline phosphoric acid.
アプリケーション
Phosphoric acid has been employed as an oxidation reagent in a study.1 It may be used in the preparation of ammonium phosphate.[1]
その他情報
濃リン酸は約85%のH3PO4水溶液です。
注意
固体となる場合がありますが、50度で加温すると液体となります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79622-1KG-M:
79622-500G-M:
79622-BULK-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)