Merck
452289
Sigma-Aldrich
リン酸
greener alternative
≥85 wt. % in H2O, ≥99.999% trace metals basis
別名:
オルトリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3PO4
CAS番号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.999% trace metals basis
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
≥85 wt. % in H2O
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
リン酸は以下のようなさまざまな用途に使用できます。
  • 軟鋼表面の腐食抑制のための媒体
  • 活性炭の調製における活性化剤
  • エネルギー機器用基板の電気化学的性能の向上
  • プロトン交換膜(PEM)に基づく燃料電池用高分子膜の開発
包装
ポリボトルに充填されています。
その他情報
濃リン酸は約85%のH3PO4水溶液です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
452289-50ML:4548173958118
452289-6X50ML:
452289-BULK:
452289-250ML:4548173958101
452289-6X250ML:
452289-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation and characterization of activated carbon from bamboo by microwave-induced phosphoric acid activation
Liu Q, et al.
Industrial Crops and Products, 31(2), 233-238 (2010)
Physicochemical properties of phosphoric acid doped polybenzimidazole membranes for fuel cells
He R, et al.
Journal of Membrane Science , 277(1-2), 38-45 (2006)
Activation of graphene aerogel with phosphoric acid for enhanced electrocapacitive performance
Sun X, et al.
Carbon, 92, 1-10 (2015)
Eco friendly inhibitor for corrosion inhibition of mild steel in phosphoric acid medium
Gunasekaran G and Chauhan LR
Electrochimica Acta, 49(25), 4387-4395 (2004)
Proton-conducting membranes based on benzimidazole polymers for high-temperature PEM fuel cells. A chemical quest
Asensio JA, et al.
Chemical Society Reviews, 39(8), 3210-3239 (2010)
資料
米国アルゴンヌ国立研究所における、リチウムイオン電池正極材料(Li1.14Ni0.29Mn0.57O2)のプロセス開発とスケールアップについて詳しく述べます
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.