Merck
79609
Sigma-Aldrich
五酸化リン
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.0% (T)
別名:
無水リン酸, 酸化リン(V)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥14,700
¥14,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥14,700
About This Item
化学式:
P2O5
CAS番号:
分子量:
141.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥14,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
蒸気密度
4.9 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.02% phosphorus trioxide (P2O3)
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
340 °C (lit.)
密度
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤100 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI Key
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Phosphorus pentoxide (P2O5) is a phosphorous oxide. It participates in Pictet-Gams synthesis.[1] Phosphorus pentoxide supported on alumina has been used for solvent-free and microwave-assisted synthesis of 1, 5-benzodiazepine derivatives.[2]
アプリケーション
Phosphorus pentoxide may be used in the synthesis of dichlorine heptoxide (Cl2O7).[3]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79609-6X500G:
79609-BULK:
79609-100G:
79609-500G:
79609-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alumina/phosphorus pentoxide (APP) as an efficient reagent for the synthesis of 1, 5-benzodiazepines under microwave irradiation.
Kaboudin B and Navaee K.
Heterocycles, 1443-1446 (2001)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 836-836 (1994)
Ana García et al.
Acta biomaterialia, 7(3), 1265-1273 (2010-10-19)
Herein we report for the first time the synthesis of three-dimensional scaffolds in the binary system SiO2-P2O5 exhibiting different scales of porosity: (i) highly ordered mesopores with diameters of ca. 4 nm; (ii) macropores with diameters in the 30-80 μm
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 215-215 (1994)
Ping-Jian Li et al.
Nano letters, 9(7), 2513-2518 (2009-07-09)
The single-crystal n-type and p-type ZnO nanowires (NWs) were synthesized via a chemical vapor deposition method, where phosphorus pentoxide was used as the dopant source. The electrical and photoluminescence studies reveal that phosphorus-doped ZnO NWs (ZnO:P NWs) can be changed