安全性情報
79332
Millipore
Davis Minimal Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
Minimal Agar, Davis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥29,700
¥29,700
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥29,700
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
¥29,700
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
ammonium sulfate, 1 g/L
dextrose, 1 g/L
dipotassium phosphate, 7 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
monopotassium phosphate, 2 g/L
sodium citrate, 0.5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
アプリケーション
for the isolation and characterization of nutrional mutants of Escherichia coli
調製ノート
Suspend 26.6 g in 1000 ml of distilled water. Bring to the boil and dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Mix well and pour into sterile petri dishes or dispense as desired.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
79332-BULK-F:
79332-500G-F:
79332-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ronald M. Atlas
Handbook of Microbiological Media (2010)