Merck
70122
Millipore
ニュートリエントブロス
Liquid medium used for the cultivation of a wide variety of microorganism, NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
別名:
NB、標準栄養ブロス、栄養ブロスNo.1, 標準 - Nutrient培養液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥7,010
500 G
¥25,300
¥7,010
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥7,010
500 G
¥25,300
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.74
¥7,010
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
D(+)-glucose, 1 g/L
peptone, 15 g/L
sodium chloride, 6 g/L
yeast extract, 3 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.5±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
保管温度
2-25°C
適合性
Erysipelothrix spp.
nonselective for Brucella spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ニュートリエントブロスは、特定の栄養素を必要としない’幅広い微生物種の増殖に必要な、酵母エキス、ペプトン、塩化ナトリウムなどの基本栄養所要量を含む汎用液体培地です。 臨床サンプルと非臨床サンプルの両方から得られる微生物のルーチン培養に使用されます。血液や血清、卵黄などのさまざまな体液を添加することで、偏好性の高い微生物の培養に適したものになります。
アプリケーション
•ニュートリエントブロスNo. 1 は、特定の栄養所要量を必要としない微生物のルーチン培養に使用されます。
•菌数測定と増菌にも使われます。
•ニュートリエントブロスNo. 1 は、特殊な培養培地を調製するためのベースとして使用できます。
調製ノート
蒸留水1 Lに25 gを溶解し、チューブに分注します。121°Cで15分間オートクレーブして滅菌します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
70122-500G:
70122-100G:
70122-BULK:
70122-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carl-Eric Wegner et al.
Applied and environmental microbiology, 86(1) (2019-10-13)
Methylotrophic bacteria use methanol and related C1 compounds as carbon and energy sources. Methanol dehydrogenases are essential for methanol oxidation, while lanthanides are important cofactors of many pyrroloquinoline quinone-dependent methanol dehydrogenases and related alcohol dehydrogenases. We describe here the physiological
Luciana Maria Saran et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 166, 366-374 (2018-10-03)
Soil and water resources must be conserved and protected. However, the management of production activities causes a change in the quality of these natural resources due to accumulation in soil of potentially toxic metals. The objective of the present study
Francisco J Choix et al.
Microbial ecology, 76(2), 430-442 (2018-01-13)
Mutualism interactions of microalgae with other microorganisms are widely used in several biotechnological processes since symbiotic interaction improves biotechnological capabilities of the microorganisms involved. The interaction of the bacterium Azospirillum brasilense was assessed with three microalgae genus, Scenedesmus, Chlorella, and
Tara R Catron et al.
Scientific reports, 9(1), 7064-7064 (2019-05-10)
Estrogenic chemicals are widespread environmental contaminants associated with diverse health and ecological effects. During early vertebrate development, estrogen receptor signaling is critical for many different physiologic responses, including nervous system function. Recently, host-associated microbiota have been shown to influence neurodevelopment.
資料
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques