Merck
78447
Supelco
ピペロニルブトキシド
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2-(2-ブトキシエトキシ)エチル(6-プロピルピペロニル)エーテル, 4,5-メチレンジオキシ-2-プロピルベンジルジエチレングリコールブチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥28,000
¥28,000
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥28,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H30O5
CAS番号:
分子量:
338.44
Beilstein:
288063
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥28,000
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
InChI Key
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
339.8 °F - closed cup
引火点(℃)
171 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
78447-VAR:
78447-50MG:
78447-BULK:
試験成績書(COA)