Merck
77298
Supelco
パーフルオロテトラコサン
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)22CF3
CAS番号:
分子量:
1238.18
Beilstein:
5474566
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
188-190 °C (lit.)
188-190 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C24F50/c25-1(26,3(29,30)5(33,34)7(37,38)9(41,42)11(45,46)13(49,50)15(53,54)17(57,58)19(61,62)21(65,66)23(69,70)71)2(27,28)4(31,32)6(35,36)8(39,40)10(43,44)12(47,48)14(51,52)16(55,56)18(59,60)20(63,64)22(67,68)24(72,73)74
InChI Key
AXFFGMPNSZVEDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
77298-BULK:
77298-VAR:
77298-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)